Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRMT5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6992R
BOSSBS-6992REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6992R
Anti-PRMT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Arginine methyltransferase that can both catalyze the formation of omega-N monomethylarginine (MMA) and symmetrical dimethylarginine (sDMA), with a preference for the formation of MMA. Specifically mediates the symmetrical dimethylation of arginine residues in the small nuclear ribonucleoproteins Sm D1 (SNRPD1) and Sm D3 (SNRPD3); such methylation being required for the assembly and biogenesis of snRNP core particles. Methylates SUPT5H. Mono- and dimethylates arginine residues of myelin basic protein (MBP) in vitro. Plays a role in the assembly of snRNP core particles. May play a role in cytokine-activated transduction pathways. Negatively regulates cyclin E1 promoter activity and cellular proliferation. May regulate the SUPT5H transcriptional elongation properties. May be part of a pathway that is connected to a chloride current, possibly through cytoskeletal rearrangement. Methylates histone H2A and H4 'Arg-3' during germ cell development. Methylates histone H3 'Arg-8', which may repress transcription. Methylates the Piwi proteins (PIWIL1, PIWIL2 and PIWIL4), methylation of Piwi proteins being required for the interaction with Tudor domain-containing proteins and subsequent localization to the meiotic nuage. Methylates RPS10.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PRMT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité