Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OGT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6996R
BOSSBS-6996REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6996R
Anti-OGT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Addition of nucleotide-activated sugars directly onto the polypeptide through O-glycosidic linkage with the hydroxyl of serine or threonine. Mediates the O-glycosylation of MLL5 and HCFC1. Promotes proteolytic maturation of HCFC1. Since both phosphorylation and glycosylation compete for similar serine or threonine residues, the two processes may compete for sites, or they may alter the substrate specificity of nearby sites by steric or electrostatic effects. O-GlcNAc transferase has been purified from rat liver. It exists as a heterotrimeric complex with two subunits of the same molecular mass and one shorter subunit. Both polypeptides are related; the short subunit band is either a proteolytic product of the polypeptide or the product of an alternative translation start site. O-GlcNAc transferase is expressed as multiple transcripts that are present in different amounts in various human tissues, with the highest levels of expression in pancreas. Immunofluorescence of human cells expressing rat O-GlcNAc transferase indicated that it is present in both the nucleus and cytosol. HeLa cells expressing O-GlcNAc transferase do not survive well during prolonged incubations, suggesting that this protein may be toxic to the cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: OGT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité