Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PAGE4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7002R-CY7
BOSSBS-7002R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7002R-CY7
Anti-PAGE4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
PAGE4 belongs to the GAGE family of genes which are expressed in a variety of tumors and in some fetal and reproductive tissues. PAGE4 is strongly expressed in prostate and prostate cancer, but is also expressed in other male and female reproductive tissues including testis, fallopian tube, uterus, and placenta, as well as in testicular cancer and uterine cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAGE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité