Anti-CWC27 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-7010R-A350
BOSSBS-7010R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7010R-A350
Anti-CWC27 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
SDCCAG10 belongs to the cyclophilin-type PPIase family and contains 1 PPIase cyclophilin-type domain. There are two isoforms. PPIases accelerate the folding of proteins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CWC27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité