Anti-SDCCAG16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7016R-A750
BOSSBS-7016R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7016R-A750
Anti-SDCCAG16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Relevance; UTP14A may be required for ribosome biogenesis.
Type: Primary
Antigen: SDCCAG16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/771
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité