Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITIH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7018R-A647
BOSSBS-7018R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7018R-A647
Anti-ITIH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
May act as a carrier of hyaluronan in serum or as a binding protein between hyaluronan and other matrix protein, including those on cell surfaces in tissues to regulate the localization, synthesis and degradation of hyaluronan which are essential to cells undergoing biological processes.Contains a potential peptide which could stimulate a broad spectrum of phagocytotic cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ITIH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité