Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNA21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7021R-A555
BOSSBS-7021R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7021R-A555
Anti-IFNA21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene is a member of the alpha interferon gene cluster on the short arm of chromosome 9. Interferons are cytokines produced in response to viral infection that mediate the immune response and interfere with viral replication. The encoded protein is a type I interferon and may play a specific role in the antiviral response to rubella virus. [provided by RefSeq, Sep 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IFNA21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité