Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFN-Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7023R-A750
BOSSBS-7023R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7023R-A750
Anti-IFN-Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Interferons(IFNs) are proteins made and released by host cells in response to the presence of pathogens such as viruses, bacteria, parasites or tumor cells. They belong to the large class of glycoproteins known as cytokines. IFNs stimulate the production of two enzymes: a protein kinase and an oligoadenylate synthetase. They allow for communication between cells to trigger the protective defenses of the immune system that eradicate pathogens or tumors. IFNs can activate immune cells, such as natural killer cells and macrophages; they increase recognition of infection or tumor cells by up-regulating antigen presentation to T lymphocytes; and they also increase the ability of uninfected host cells to resist new infection by virus. Leukocyte interferon is produced predominantly by B lymphocytes. Immune interferon is produced by mitogen- or antigen-stimulated T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: IFN-Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-190/190
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité