Anti-HSPE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7026R-CY5
BOSSBS-7026R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7026R-CY5
Anti-HSPE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Eukaryotic CPN10 homolog which is essential for mitochondrial protein biogenesis, together with CPN60. Binds to CPN60 in the presence of Mg-ATP and suppresses the ATPase activity of the latter.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HSPE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité