Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FK506 binding protein associated protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7030R-A750
BOSSBS-7030R-A750EA 877 EUR InStock
BOSSBS-7030R-A750
Anti-FK506 binding protein associated protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Isoform 1: Regulatory component of cullin-RING-based SCF (SKP1-Cullin-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes.). Inhibits E3 ubiquitin ligase activity by binding to RBX1 (via RING domain) and inhibiting its interaction with the E2 ubiquitin-conjugating enzyme CDC34. Inhibits RBX1-mediated neddylation of CUL1. Required for normal stability and normal cellular levels of key components of SCF ubiquitin ligase complexes, including FBXW7, RBX1, CUL1, CUL2, CUL3, CUL4A, and thereby contributes to the regulation of CCNE1 and MYC levels (By similarity). Essential for normal development of the vasculature. Contributes to the regulation of RPS6KB1 phosphorylation

Type: Primary
Antigen: FK506 binding protein associated protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/594
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité