Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEOX 2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7031R
BOSSBS-7031REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-7031R
Anti-MEOX 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Closely related homeobox proteins, MOX-1 and MOX-2, belong to a family of nonclustered, diverged homeobox genes that are expressed in overlapping patterns in the paraxial mesoderm and its derivatives. MOX-1 and MOX-2 function transiently in the formation of mesodermal and mesenchymal derivatives. MOX-1 and MOX-2 are implicated in the early steps of mesoderm formation during gastrulation. In addition, the MOX proteins are also involved in somatic differentiation. Significantly, MOX-1 associates more strongly with Pax-1, whereas MOX-2 preferentially associates with Pax-3. Specifically, expression of MOX-2 (also known as mesenchyme homeobox 2 or GAX), has been shown to be critical in axial skeleton development. MOX-2 is not needed for the migration of myogenic precursors into the limb bud, but it is essential for normal appendicular muscle formation and for the normal regulation of myogenic genes. MOX-2 is expressed in placental tissue. The human MEOX2 gene maps to chromosome 7p21.1 and encodes the MOX-2 protein. Mutations in the gene may be involved in craniofacial and/or skeletal abnormalities.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MEOX 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité