Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Eph receptor A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7033R-A680
BOSSBS-7033R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7033R-A680
Anti-Eph receptor A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The Eph family of receptors comprises the largest known family of receptor tyrosine kinases. Ligands of Eph family receptors are structurally related membrane bound proteins that can be subdivided into two major subclasses, ephrin A and ephrin B. Expression of Eph receptors is tissue specific and appears to be tied to developmental events. Ligands in the ephrin A subclass, including the prototype family member ephrin A1 (B61), are membrane associated through glycosylphosphatidyl inositol linkages, whereas ephrin B subclass consists of ligands with transmembrane domains. The general role of the Eph family is in mediating repulsive cell-cell interaction.

Type: Primary
Antigen: Eph receptor A6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/1035
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité