Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7033R-CY7
BOSSBS-7033R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7033R-CY7
Anti-EPHA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The Eph family of receptors comprises the largest known family of receptor tyrosine kinases. Ligands of Eph family receptors are structurally related membrane bound proteins that can be subdivided into two major subclasses, ephrin A and ephrin B. Expression of Eph receptors is tissue specific and appears to be tied to developmental events. Ligands in the ephrin A subclass, including the prototype family member ephrin A1 (B61), are membrane associated through glycosylphosphatidyl inositol linkages, whereas ephrin B subclass consists of ligands with transmembrane domains. The general role of the Eph family is in mediating repulsive cell-cell interaction.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPHA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité