Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EphA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7034R-A750
BOSSBS-7034R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7034R-A750
Anti-EphA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds promiscuously GPI-anchored ephrin-A family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Among GPI-anchored ephrin-A ligands, EFNA5 is a cognate/functional ligand for EPHA7 and their interaction regulates brain development modulating cell-cell adhesion and repulsion. Has a repellent activity on axons and is for instance involved in the guidance of corticothalamic axons and in the proper topographic mapping of retinal axons to the colliculus. May also regulate brain development through a caspase(CASP3)-dependent proapoptotic activity. Forward signaling may result in activation of components of the ERK signaling pathway including MAP2K1, MAP2K2, MAPK1 AND MAPK3 which are phosphorylated upon activation of EPHA7.

Type: Primary
Antigen: EphA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-280/998
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité