Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIDINS220 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7041R
BOSSBS-7041REA 737 EUR InStock
BOSSBS-7041R
Anti-KIDINS220 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Promotes a prolonged MAP-kinase signaling by neurotrophins through activation of a Rap1-dependent mechanism. Provides a docking site for the CRKL-C3G complex, resulting in Rap1-dependent sustained ERK activation. May play an important role in regulating postsynaptic signal transduction through the syntrophin-mediated localization of receptor tyrosine kinases such as EPHA4. In cooperation with SNTA1 can enhance EPHA4-induced JAK/STAT activation. May play a role in neurotrophin- and ephrin-mediated neuronal outgrowth and in axon guidance during neural development and in neuronal regeneration (By similarity). Modulates stress-induced apoptosis of melanoma cells via regulation of the MEK/ERK signaling pathway.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: KIDINS220
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité