Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7047R-A350
BOSSBS-7047R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7047R-A350
Anti-FGF11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Fibroblast growth factor-1 also designated basic FGF, are members of a family of growth factors that stimulate proliferation of cells of mesenchymal, epithe-lial and neuroectodermal origin. Additional members of the FGF family include the oncogenes FGF-3 (Int2) and FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) and FGF-10–FGF-23. Members of the FGF family share 30-55% amino acid sequence identity and similar gene structure, and are capable of transforming cultured cells when overexpressed in transfected cells. Cellular receptors for FGFs are members of a second multigene family including four tyrosine kinases, designated Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF and FGFR-3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGF11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité