Anti-NT5C1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-7060R-A488
BOSSBS-7060R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7060R-A488
Anti-NT5C1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
NT5C1A dephosphorylates the 5' and 2'(3')-phosphates of deoxyribonucleotides and has a broad substrate specificity. It helps to regulate adenosine levels in the heart during ischemia and hypoxia.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NT5C1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité