Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAIM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7061R-A647
BOSSBS-7061R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7061R-A647
Anti-FAIM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
FAIM1 (or Fas Apoptotic Inhibitory Molecule 1) is a recently discovered negative regulator of apoptosis. FAIM1 has no significant regions of homology to other gene products that modulate Fas killing. It plays a role as an inducible effector molecule that mediates Fas resistance produced by surface Ig engagement in B cells. Overexpression of FAIM1 diminishes sensitivity to Fas mediated apoptosis of B and non B cell lines. FAIM1 is highly evolutionarily conserved and is widely expressed in murine tissues, suggesting that FAIM1 plays an important role in cellular physiology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité