Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7064R-HRP
BOSSBS-7064R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-7064R-HRP
Anti-CCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Associates with components of the Mediator and p160 coactivator complexes that play a role as intermediaries transducing regulatory signals from upstream transcriptional activator proteins to basal transcription machinery at the core promoter. Recruited to endogenous nuclear receptor target genes in response to the appropriate hormone. Also functions as a p53 coactivator. May thus play an important role in transcriptional regulation (By similarity). May be involved in apoptosis signaling in the presence of the reinoid CD437. Apoptosis induction involves sequestration of 14-3-3 protein(s) and mediated altered expression of multiple cell cycle regulatory genes including MYC, CCNB1 and CDKN1A. Plays a role in cell cycle progression and/or cell proliferation.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CCAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité