Anti-DPF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-7065R-A555
BOSSBS-7065R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7065R-A555
Anti-DPF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
May be a transcription factor required for the apoptosis response following survival factor withdrawal from myeloid cells. Might also have a role in the development and maturation of lymphoid cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DPF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité