Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7068R-CY5.5
BOSSBS-7068R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7068R-CY5.5
Anti-FOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
FOXO1 + FOX3 + FOX4 belong to the forkhead family of transcription factors. FOXO1 (FKHR or ForkHead in Rhabdomyosarcoma) is a 70 kDa protein. Recent studies have shown that this protein can act as either a coactivator or a corepressor of nuclear receptor activity. This action is mediated through the LXXLL motif found in the C terminus of the FOXO1A protein. The specific function of the gene has not yet been determined. FOX3 probably functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of the FOXO3 gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. FOX4 is a forkhead transcription factor involved in the regulation of the insulin signaling pathway. It binds to insulin-response elements (IREs) and can activate transcription of IGFBP1. FOXO4 down-regulates expression of HIF1A and suppresses hypoxia-induced transcriptional activation of HIF1A-modulated genes. It is also involved in negative regulation of the cell cycle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXO1 + FOXO3 + FOXO4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité