Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NME5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7073R-CY5
BOSSBS-7073R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7073R-CY5
Anti-NME5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
NME5 does not seem to have NDK kinase activity but confers protection from cell death by Bax and alters the cellular levels of several antioxidant enzymes including Gpx5. It may play a role in spermiogenesis by increasing the ability of late-stage spermatids to eliminate reactive oxygen species. NME5 is specifically expressed in testis germinal cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NME5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité