Anti-RERE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7077R-CY5
BOSSBS-7077R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7077R-CY5
Anti-RERE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Plays a role as a transcriptional repressor during development. May play a role in the control of cell survival. Overexpression of RERE recruits BAX to the nucleus particularly to POD and triggers caspase-3 activation, leading to cell death.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RERE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité