Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NOL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7080R-CY5.5
BOSSBS-7080R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7080R-CY5.5
Anti-NOL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Apoptosis is regulated by death domain (DD) and/or caspase recruitment domain (CARD)bcontaining molecules and a caspase family of proteases. CARD containing cell death regulators include RAIDD, RICK, BCL10, Apaf 1, caspase 9 and caspase 2. Apoptosis repressor with CARD is a CARD domain containing protein that interacts with caspase 2 and 8 to inhibit enzymatic activity of caspase 8. Apoptosis repressor with CARD suppresses apoptosis induced by cell death adapters FADD and TRADD and by cell death receptors Fas, TNFR 1, and DR3. The mRNA of Apoptosis repressor with CARD is primarily expressed in skeletal muscle and cardiac tissue. The nuclear isoform (1/Nop30) may be involved in RNA splicing and the cytoplasmic isoform (2/Myp) may inhibit apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité