Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARD14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7083R-CY7
BOSSBS-7083R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7083R-CY7
Anti-CARD14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family, a class of proteins that functions as molecular scaffolds for the assembly of multiprotein complexes at specialized regions of the plasma membrane. This protein is also a member of the CARD protein family, which is defined by carrying a characteristic caspase-associated recruitment domain (CARD). This protein shares a similar domain structure with CARD11 protein. The CARD domains of both proteins have been shown to specifically interact with BCL10, a protein known to function as a positive regulator of cell apoptosis and NF-kappaB activation. When expressed in cells, this protein activated NF-kappaB and induced the phosphorylation of BCL10. Two alternatively spliced variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CARD14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité