Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NOD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-7084R-FITC
BOSSBS-7084R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7084R-FITC
Anti-NOD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Defects in NOD2 are the cause of sarcoidosis early-onset (EOS) . EOS is a form of sarcoidosis manifesting in children younger than 4 years of age. Sarcoidosis is an idiopathic, systemic, inflammatory disease characterized by the formation of immune granulomas in involved organs. Granulomas predominantly invade the lungs and the lymphatic system, but also skin, liver, spleen, eyes and other organs may be involved. Early-onset sarcoidosis is quite rare and has a distinct triad of skin, joint and eye disorders, without apparent pulmonary involvement. Compared with an asymptomatic and sometimes naturally disappearing course of the disease in older children, early-onset sarcoidosis is progressive and in many cases causes severe complications, such as blindness, joint destruction and visceral involvement.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité