Anti-CARD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-7089R-CY3
BOSSBS-7089R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7089R-CY3
Anti-CARD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Activates NF-kappa-B via BCL10.Tissue specificity; Highly expressed in spleen. Also detected in liver, placenta, lung, peripheral blood leukocytes and in brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CARD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité