Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP53I11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7091R-A350
BOSSBS-7091R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7091R-A350
Anti-TP53I11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
TP53I11 (Tumor protein p53 inducible protein 11), also referred to as PIG11 (p53-induced gene 11), is an early transcriptional target of tumor suppressor p53. It is up-regulated in the induction of apoptosis or cell growth inhibition by multiple chemopreventive agents. However, its biological role remains unclear.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TP53I11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité