Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bif1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7097R-A750
BOSSBS-7097R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7097R-A750
Anti-Bif1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May be required for normal outer mitochondrial membrane dynamics. Required for coatomer-mediated retrograde transport in certain cells. May recruit other proteins to membranes with high curvature. May promote membrane fusion.Tissue specificity: Highly expressed in heart, skeletal muscle, kidney and placenta. Detected at lower levels in brain, colon, thymus, spleen, liver, small intestine, lung and peripheral blood leukocytes.

Type: Primary
Antigen: Bif1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/365
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité