Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLIC4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7098R-A750
BOSSBS-7098R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7098R-A750
Anti-CLIC4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Can insert into membranes and form poorly selective ion channels that may also transport chloride ions. Channel activity depends on the pH. Membrane insertion seems to be redox-regulated and may occur only under oxydising conditions. Promotes cell-surface expression of HRH3. Has alternate cellular functions like a potential role in angiogenesis or in maintaining apical-basolateral membrane polarity during mitosis and cytokinesis. Could also promote endothelial cell proliferation and regulate endothelial morphogenesis.Tissue specificity: Detected in epithelial cells from colon, esophagus and kidney (at protein level). Expression is prominent in heart, kidney, placenta and skeletal muscle.

Type: Primary
Antigen: CLIC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-253/253
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité