Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNPT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7100R
BOSSBS-7100REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7100R
Anti-PNPT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RNA-binding protein implicated in numerous RNA metabolic processes. Catalyzes the phosphorolysis of single-stranded polyribonucleotides processively in the 3'-to-5' direction. Mitochondrial intermembrane factor with RNA-processing exoribonulease activity. Component of the mitochondrial degradosome (mtEXO) complex, that degrades 3' overhang double-stranded RNA with a 3'-to-5' directionality in an ATP-dependent manner. Required for correct processing and polyadenylation of mitochondrial mRNAs. Plays a role as a cytoplasmic RNA import factor that mediates the translocation of small RNA components, like the 5S RNA, the RNA subunit of ribonuclease P and the mitochondrial RNA-processing (MRP) RNA, into the mitochondrial matrix. Plays a role in mitochondrial morphogenesis and respiration; regulates the expression of the electron transport chain (ETC) components at the mRNA and protein levels. In the cytoplasm, shows a 3'-to-5' exoribonuclease mediating mRNA degradation activity; degrades c-myc mRNA upon treatment with IFNB1/IFN-beta, resulting in a growth arrest in melanoma cells. Regulates the stability of specific mature miRNAs in melanoma cells; specifically and selectively degrades miR-221, preferentially. Plays also a role in RNA cell surveillance by cleaning up oxidized RNAs. Binds to the RNA subunit of ribonuclease P, MRP RNA and miR-221 microRNA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PNPT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité