Anti-TIA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7105R-CY5.5
BOSSBS-7105R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7105R-CY5.5
Anti-TIA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in alternative pre-RNA splicing and regulation of mRNA translation by binding to AU-rich elements (AREs) located in mRNA 3' untranslated regions (3' UTRs). Possesses nucleolytic activity against cytotoxic lymphocyte target cells. May be involved in apoptosis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TIA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité