Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7108R
BOSSBS-7108REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7108R
Anti-PARP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Involved in the base excision repair (BER) pathway, by catalyzing the poly(ADP-ribosyl)ation of a limited number of acceptor proteins involved in chromatin architecture and in DNA metabolism. This modification follows DNA damages and appears as an obligatory step in a detection/signaling pathway leading to the reparation of DNA strand breaks. May link the DNA damage surveillance network to the mitotic fidelity checkpoint. Negatively influences the G1/S cell cycle progression without interfering with centrosome duplication. Binds DNA. May be involved in the regulation of PRC2 and PRC3 complex-dependent gene silencing.Tissue specificity: Widely expressed; the highest levels are in the kidney, skeletal muscle, liver, heart and spleen; also detected in pancreas, lung, placenta, brain, leukocytes, colon, small intestine, ovary, testis, prostate and thymus.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PARP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité