Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7110R-A647
BOSSBS-7110R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7110R-A647
Anti-DOCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Involved in cytoskeletal rearrangements required for phagocytosis of apoptotic cells and cell motility. Functions as a guanine nucleotide exchange factor (GEF), which activates Rac Rho small GTPases by exchanging bound GDP for free GTP. Its GEF activity may be enhanced by ELMO1.Tissue specificity: Highly expressed in placenta, lung, kidney, pancreas and ovary. Expressed at intermediate level in thymus, testes and colon.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DOCK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité