Anti-EDA2R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-7111R-A488
BOSSBS-7111R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7111R-A488
Anti-EDA2R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Receptor for EDA isoform A2, but not for EDA isoform A1. Mediates the activation of the NF-kappa-B and JNK pathways. Activation seems to be mediated by binding to TRAF3 and TRAF6.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EDA2R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité