Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S1PR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7112R-A350
BOSSBS-7112R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7112R-A350
Anti-S1PR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
G-protein coupled receptor for the bioactive lysosphingolipid sphingosine 1-phosphate (S1P) that seems to be coupled to the G(i) subclass of heteromeric G proteins. Signaling leads to the activation of RAC1, SRC, PTK2/FAK1 and MAP kinases. Plays an important role in cell migration, probably via its role in the reorganization of the actin cytoskeleton and the formation of lamellipodia in response to stimuli that increase the activity of the sphingosine kinase SPHK1. Required for normal chemotaxis toward sphingosine 1-phosphate. Required for normal embryonic heart development and normal cardiac morphogenesis. Plays an important role in the regulation of sprouting angiogenesis and vascular maturation. Inhibits sprouting angiogenesis to prevent excessive sprouting during blood vessel development. Required for normal egress of mature T-cells from the thymus into the blood stream and into peripheral lymphoid organs. Plays a role in the migration of osteoclast precursor cells, the regulation of bone mineralization and bone homeostasis (By similarity). Plays a role in responses to oxidized 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine by pulmonary endothelial cells and in the protection against ventilator-induced lung injury.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: S1PR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité