Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7115R-A647
BOSSBS-7115R-A647EA 890 EUR InStock
BOSSBS-7115R-A647
Anti-MLC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
MLC1 is a 377 amino acid multi-pass membrane protein that may serve as a non-selective neuronal cation channel in brain. Mutant MLC1 proteins that show impaired folding have been corrected in vitro with the addition of a Ca(2+)-ATPase inhibitor, curcumin. Mutations in the gene encoding MLC1 is the cause of megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts, also known as van der Knaap disease, a rare syndrome characterized early in life by progressive brain destruction causing mental retardation and incoordination. Single nucleotide polymorphisms within the MLC1 gene may be associated with periodic catatonia, but there seems to be conflicting evidence on whether or not the gene is implicated in general schizophrenia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MLC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité