Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TROVE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7116R-A488
BOSSBS-7116R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7116R-A488
Anti-TROVE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ro autoantigens are of clinical significance because directed against them are found in most patients with primary Sjqgren syndrome, subacute cutaneous lupus erythematosus (SLE), neonatal lupus erythematosus, ANA-negative lupus erythematosus, and systemic lupus erythematosus-like disease secondary to homozygous C2 or C4 complement deficiency (1). Ro/SSA is a ribonucleoprotein that binds to auto in 35 to 50% of patients with SLE and in up to 97% of patients with Sjqgren syndrome (2). The Ro/SSA particle consists of a single immunoreactive protein noncovalently bound with one of four small RNA molecules (2). Most anti-Ro/SSA-positive sera detect not only the main protein, but also a smaller Ro/SSA protein (2). The genes which encode the smaller and larger proteins map to human chromosomes 11p15.5 and 1q31, respectively (3?). La/SSB is an autoimmune RNA-binding protein that plays a role in the transcription of RNA polymerase III was originally defined by its reactivity with auto from patients with Sjé°ƒren syndrome and SLE (6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TROVE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité