Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TROVE2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7116R-HRP
BOSSBS-7116R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7116R-HRP
Anti-TROVE2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Ro autoantigens are of clinical significance because directed against them are found in most patients with primary Sjqgren syndrome, subacute cutaneous lupus erythematosus (SLE), neonatal lupus erythematosus, ANA-negative lupus erythematosus, and systemic lupus erythematosus-like disease secondary to homozygous C2 or C4 complement deficiency (1). Ro/SSA is a ribonucleoprotein that binds to auto in 35 to 50% of patients with SLE and in up to 97% of patients with Sjqgren syndrome (2). The Ro/SSA particle consists of a single immunoreactive protein noncovalently bound with one of four small RNA molecules (2). Most anti-Ro/SSA-positive sera detect not only the main protein, but also a smaller Ro/SSA protein (2). The genes which encode the smaller and larger proteins map to human chromosomes 11p15.5 and 1q31, respectively (3?). La/SSB is an autoimmune RNA-binding protein that plays a role in the transcription of RNA polymerase III was originally defined by its reactivity with auto from patients with Sjé°ƒren syndrome and SLE (6).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TROVE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité