Anti-RAD23 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-7121R
BOSSBS-7121REA 725 EUR InStock
BOSSBS-7121R
Anti-RAD23 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The RAD23 gene of Saccharomyces cerevisiae is required for excision-repair of UV damaged DNA (1). RAD23 resembles the other DNA repair genes, RAD2, RAD6, RAD7, RAD18, and RAD54, all of which also exhibit increased transcription in response to DNA damage and during meiosis (2). RAD23 encodes a nuclear protein containing a ubiquitin-like domain required for biological function (3). RAD23 bears a ubiquitin-like domain at its amino terminus and this ubiquitin-like domain affects protein function in a nonproteolytic manner (3). Rad23 is a highly conserved protein involved in nucleotide excisionMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μg 100 µl BOSSBS-7121R
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité