Anti-Defensin alpha 6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7129R-A750
BOSSBS-7129R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-7129R-A750
Anti-Defensin alpha 6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Has very low antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria. May protect cells against infection with HIV-1.
Type: Primary
Antigen: Defensin alpha 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-100/100
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité