Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGEF18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7144R
BOSSBS-7144REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7144R
Anti-ARHGEF18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rho GTPases are GTP binding proteins that regulate a wide spectrum of cellular functions. These cellular processes include cytoskeletal rearrangements, gene transcription, cell growth and motility. Activation of Rho GTPases is under the direct control of guanine nucleotide exchange factors (GEFs). The protein encoded by this gene is a guanine nucleotide exchange factor and belongs to the Rho GTPase GFE family. Family members share a common feature, a Dbl (DH) homology domain followed by a pleckstrin (PH) homology domain. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Oct 2008].

  • WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARHGEF18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité