Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7157R-A555
BOSSBS-7157R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7157R-A555
Anti-SLC25A28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Mitoferrin 2, also known as MRS3/4 (mitochondrial RNA-splicing protein 3/4 homolog), mitochondrial iron transporter 2, NPD016, MRS4L or SLC25A28 (solute carrier family 25 member 28), is a 364 amino acid multi-pass membrane protein of the mitochondrial inner membrane that mediates iron uptake. Mitoferrin 2 is thought to play a role in heme synthesis of hemoproteins and iron-sulfur cluster assembly. Ubiquitously expressed, Mitoferrin 2 is found at high levels in skeletal muscle, heart, placenta, kidney, lung, liver, brain and pancreas. Mitoferrin 2 is a member of the mitochondrial carrier family and undergoes alternative splicing events to produce four isoforms. Mitoferrin 2 contains three solcar repeats and is encoded by a gene that maps to human chromosome 10q24.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC25A28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité