Anti-MUC5AC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-7166R-A647
BOSSBS-7166R-A647EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7166R-A647
Anti-MUC5AC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Gel-forming glycoprotein of gastric and respiratoy tract epithelia that protects the mucosa from infection and chemical damage by binding to inhaled microrganisms and particles that are subsequently removed by the mucocilary system.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MUC5AC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité