Anti-MUC5AC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-7166R-CY7
BOSSBS-7166R-CY7EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7166R-CY7
Anti-MUC5AC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Gel-forming glycoprotein of gastric and respiratoy tract epithelia that protects the mucosa from infection and chemical damage by binding to inhaled microrganisms and particles that are subsequently removed by the mucocilary system.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MUC5AC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité