Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD45 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7210R-A680
BOSSBS-7210R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-7210R-A680
Anti-CD45 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CD45 is a family of single chain transmembraneous glycoproteins consisting of at least four isoforms (220, 205, 190, 180 kDa) which share a common large intracellular domain. Their extracellular domains are heavily glycosylated. The different isoforms are produced by alternative messenger RNA splicing of three exons of a single gene on chromosome 1. CD45 is expressed on cells of the human hematopoietic lineage (including hematopoietic stem cells) with the exception of mature red cells. It is not detected on differentiated cells of other tissues. It is likely that CD45 plays an important role in signal transduction, inhibition or upregulation of various immunological functions. recognising a common epitope on all of the isoforms are termed CD45 whilst those recognising only individual isoforms are termed CD45RA or CD45RO etc.

Type: Primary
Antigen: CD45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 451-550/806
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité