Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7336R-A488
BOSSBS-7336R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7336R-A488
Anti-LIMD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The Zyxin family of proteins contains five members: Ajuba, Limd1, LPP, TRIP6 and Zyxin. Limd1 (LIM domain-containing protein 1) is a ubiquitously expressed tumor suppressor containing 3 LIM zinc-binding domains. LIM domains consist of a cysteine-rich consensus sequence containing two distinct zinc-binding subdomains, which mediate protein-protein interactions. Limd1 interacts with the proteins SQSTM1, Rb, p62 and TRAF6. Limd1 was first identified when the deletion of its gene was noted in some cervical cancers. Limd1 blocks in vitro and in vivo tumor growth and is down-regulated in lung cancer. Limd1 may regulate osteoclast development under stressful conditions via its interactions with TRAF6 and p62.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIMD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité