Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7340R-CY3
BOSSBS-7340R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7340R-CY3
Anti-PRG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is the predominant constituent of the crystalline core of the eosinophil granule. High levels of the proform of this protein are also present in placenta and pregnancy serum, where it exists as a complex with several other proteins including pregnancy-associated plasma protein A (PAPPA), angiotensinogen (AGT), and C3dg. This protein may be involved in antiparasitic defense mechanisms as a cytotoxin and helminthotoxin, and in immune hypersensitivity reactions. It is directly implicated in epithelial cell damage, exfoliation, and bronchospasm in allergic diseases. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité