Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7342R-A750
BOSSBS-7342R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7342R-A750
Anti-SP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Sp transcription factor family includes Sp1, Sp2, Sp3 (SPR-2) and Sp4 (SPR-1). Sp transcription factors share similar structures but do not share simi-lar functions. All four proteins contain a highly conserved DNA-binding domain composed of three zinc fingers at the C-terminus. Sp family members bind the consensus sequence GGGGCGGGGC and other closely related sequences which are known as GC boxes. Sp1, Sp3 and Sp4 share a high affinity for GC boxes while Sp2 does not. Sp2 only weakly binds to GT boxes. Sp1, Sp2 and Sp3 are ubiquitously expressed, while Sp4 is abundantly expressed in brain with limited expression in other tissues. Sp1 and Sp3, but not Sp2 or Sp4, interact with E2, a regulatory element for the 4 subunit of neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Sp3 is the only Sp member to inhibit Sp1 and Sp4 media

Type: Primary
Antigen: SP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 651-750/781
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité