Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF11A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7343R
BOSSBS-7343REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7343R
Anti-TNFRSF11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CD265 is a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family. Human and murine CD265 share 81% amino acid identity in their extracellular domains. CD265 is widely expressed, with highest levels in skeletal muscle, thymus, liver, colon, small intestine and adrenal gland. CD265 is also expressed in dendritic cells. RANK and RANK ligand (RANKL) are important regulators of interactions between T cells and dendritic cells. RANK is the essential signaling receptor for osteoclast differentiation factor in osteoclastogenesis. Multiple tumor necrosis factor receptor-associated factors (TRAFs) are involved in the signaling of CD265. TRANCE (TNF-related activation-induced cytokines, also known as RANK ligand, osteoprotegerin ligand and osteoclast differentiation factor) is the ligand for CD265. The biological functions mediated by RANK include activation of NFkappaB and cjun N-terminal kinase, enhancement of T cell growth and dendritic cell function, induction of osteoclastogenesis and lymph node organogenesis. The soluble form of CD265 is able to block TRANCE induced biological activity. The binding of anti-CD265 to cell surface CD265 triggers signal transduction and induces CD265 mediated bioactivity.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TNFRSF11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité